Learn More
Terbium(III)-Nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049255
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11396868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013593.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10043-27-3 | N3O9Tb | 344.94 g/mol
Terbium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors, lasers, and also is the important dopant for fibre amplifiers. It is also used in alloys and in the production of electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-27-3
Summenformel N3O9Tb
Molekulargewicht (g/mol) 344.94
MDL-Nummer MFCD00011257
InChI-Schlüssel YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Terbium(3+)-Trinitrat
SMILES [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) nitrate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.94 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton