Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tb |
| Konzentration | 1±0.002 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | Tb |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Menge | 500 ml |