Learn More
Terbufoxon Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30135108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135108 10 mg 10 Milligramm
30138543 2.5 mg 2.50 Milligramm
30008269 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT10908510MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56165-57-2
Summenformel C9 H21 O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 288.36
Synonym Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
IUPAC-Name 2-(Diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfinyl)-2-Methylpropan
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbufos-oxon-sulfoxide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formelmasse 288.0619