Learn More
Terephthalaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30425840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425840 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1110005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalaldehyde
CAS 623-27-8
Summenformel C8H6O2
Menge 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxaldehyde, 1,4-Benzenedialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, 1,4-Diformylbenzene, 1,4-Terephthaldicarbaldehyde, 4-Formylbenzaldehyde, NSC 13395, Terephthalic Aldehyde, p-Benzenedialdehyde, p-Benzenedicarboxaldehyde, p-Diformylbenzene, p-Formylbenzaldehyde, p-Phthaldialdehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name Terephthalaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
Formelmasse 134.0368