Learn More
Terephthalsäuredihydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043498
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304424 5 g 5 Gramm
11314424 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11304424
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01017.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 136-64-1 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-64-1
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00014762
InChI-Schlüssel ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalic dihydrazide, terephthalohydrazide, terephthalic acid dihydrazide, terephthalic hydrazide, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrazide, terephthaloyl dihydrazide, terephthalic acid bishydrazide, terephthalic acid, dihydrazide, terephthalhydrazide, terephthalicdihydrazide
PubChem CID 67294
IUPAC-Name benzene-1,4-dicarbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic dihydrazide
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 982939
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 95%