Learn More
Terephthalsäuredichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081302
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11453554 250 g 250 Gramm
11443554 1000 g 1000 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11453554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11224.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 203.02 g/mol
Terephthaloyl chloride acts as a monomer with p-phenylenediamine used in the preparation of polymer viz. poly paraphenylene terephthalamide. It is an active component in performance polymers and aramid fibers, which gives flame resistance, chemical resistance, temperature stability, light weight, and very high strength. It is also used as an effective water scavenger, utilized to stabilize isocyanates and urethane prepolymers. Further, it is used in the preparation of liquid crystalline thermosets by thermal cyclotrimerization of dicyanate compounds of ring substituted bis(4-hydroxyphenyl) terepthalates. In addition to this, it is involved in the condensation reaction with difunctional alfa, μ-diaminopolystyrene to get chain-extended polystyrene containing amide bonds along the polymer backbone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Terephthalsäuredichlorid wirkt als Monomer mit p-Phenylendiamin, das bei der Herstellung von Polymer viz. Polyparaphenylen-Terephthalamid verwendet wird. Es ist eine aktive Komponente in Hochleistungspolymeren und Aramidfasern, die Flammenbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Temperaturstabilität, geringes Gewicht und sehr hohe Festigkeit bietet. Es wird auch als wirksamer Wasserabscheider verwendet, der zur Stabilisierung von Isocyanaten und Urethan-Prepolymeren verwendet wird. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von flüssigkristallinen Duroplasten durch thermische Cyclotrimerisierung von Dicyanatverbindungen von ringsubstituierten bis(4-hydroxyphenyl)-terepthalaten verwendet. Außerdem ist es an der Kondensationsreaktion mit difunktionalem alfa, µ-diaminopolyrol beteiligt, um kettenerweitertes Polystyrol zu erhalten, das Amidbindungen entlang des Polymer-Backbone enthält.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln, Wasser und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-20-9
Summenformel C8H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.02
MDL-Nummer MFCD00000693
InChI-Schlüssel LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
PubChem CID 7488
IUPAC-Name Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthaloyl chloride
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 265°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 607796
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents.
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthaloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride