Learn More
Terephthaloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420953 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT11250550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthaloyl Chloride
CAS 100-20-9
Summenformel C8H4Cl2O2
Menge 50 g
Synonym 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC-Name Benzol-1,4-Dicarbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.02
Formelmasse 201.9588