Learn More
Thermo Scientific™ Tergitol™7 -Laktose-TTC Agar
Beschreibung
Mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-Agar können Sie Coliformen aus Wasser- und Lebensmittelproben zählen und unterscheiden. Tergitol 7 hemmt grampositive Organismen und ermöglicht so eine hervorragende Coliformen-Recovery. Die Zugabe von Tri-Phenyltetrazoliumchlorid (TTC) ermöglicht die Erkennung und Identifizierung von Escherichia coli und Enterobacter aerogenes. Die Fermentation von Lactose wird durch eine Farbänderung des pH-Indikators Bromothymol nach blau angezeigt. TTC wird von den meisten Coliform-Organismen mit Ausnahme von E. coli und Enterobacter aerogenes schnell auf rotes Formazan reduziert, was eine einfache Differenzierung ermöglicht.
Use Tergitol 7-Lactose-TTC Agar for the detection and enumeration of coliforms in food and water samples.
- Easy-to-read: easily differentiate Escherichia coli (yellow colonies) and Enterobacter species (greenish/yellow colonies) from coliforms (red colonies).
- Ready-to-use: convenience of prepared media.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Tergitol™ is a trademark of the Dow Chemical Company (Dow)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 55 mm Plate |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 3.2 ± 0.2 |
| Verpackungsart | im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |