Learn More
Thermo Scientific™ Tergitol™7 -Laktose-TTC Agar
Artikelnummer. p-7113045
Click to view available options
Verpackungsart:
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10670795
Marke: Thermo Scientific™ PO5164A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Differenzierung und Keimzahlbestimmung von Coliformen in Wasser- und Lebensmittelproben mit diesem gebrauchsfertigen Medium.
Mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-Agar können Sie Coliformen aus Wasser- und Lebensmittelproben zählen und unterscheiden. Tergitol 7 hemmt grampositive Organismen und ermöglicht so eine hervorragende Coliformen-Recovery. Die Zugabe von Tri-Phenyltetrazoliumchlorid (TTC) ermöglicht die Erkennung und Identifizierung von Escherichia coli und Enterobacter aerogenes. Die Fermentation von Lactose wird durch eine Farbänderung des pH-Indikators Bromothymol nach blau angezeigt. TTC wird von den meisten Coliform-Organismen mit Ausnahme von E. coli und Enterobacter aerogenes schnell auf rotes Formazan reduziert, was eine einfache Differenzierung ermöglicht.
Tergitol7-Lactose-TTC Agar dient zum Nachweisen und Zählen von Coliformen in Lebensmittel- und Wasserproben.
  • Leichte Auswertung: Leicht zu unterscheiden sind Escherichia coli (gelbe Kolonien) und Enterobacter-Arten (grünliche/gelbe Kolonien) von Coliformen (rote Kolonien).
  • Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Tergitol™ ist eine Marke der Dow Chemical Company (Dow).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Reseda grün, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Tergitol 7-Lactose-TTC Agar
Format 90 mm-Platte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 7,2 ±0,2
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig