Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
Artikelnummer. p-7214485 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16388237 250 mL 250 Milliliter
16358237 1 L 1 Liter
16368237 2.5 L 2.50 Liter
16378237 10 L 10 Liter
4 options
Artikelnummer. 16388237
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464252500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68131-40-8
Summenformel [C2H4O]n C13H27O
MDL-Nummer MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tergitol* 15-S-9
Dichte 1.0100 g/mL
Menge 250 mL
Flammpunkt 193°C
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tergitol 15-S-9
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.