Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ternidazol, 97 %
Artikelnummer. 15763457 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15763457 250 mg 250 Milligramm
15753457 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15763457 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461952500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1077-93-6
Summenformel C7H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 185.18
InChI-Schlüssel DUOHVNSMLSPTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ternidazole, unii-4n8r018qb0, 1-3-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 3-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl propan-1-ol, ternidazol, ternidazolum, ternidazole inn, ternidazol inn-spanish, ternidazolum inn-latin
PubChem CID 68944
IUPAC-Name 3-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-1-ol
SMILES CC1=NC=C(N1CCCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ternidazole
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 185.18
Reinheit (%) 97%