Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ternidazol, 97 %
Artikelnummer. p-7084044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15763457 250 mg 250 Milligramm
15753457 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15763457
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461952500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1077-93-6
Summenformel C7H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 185.18
InChI-Schlüssel DUOHVNSMLSPTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ternidazole, unii-4n8r018qb0, 1-3-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 3-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl propan-1-ol, ternidazol, ternidazolum, ternidazole inn, ternidazol inn-spanish, ternidazolum inn-latin
PubChem CID 68944
IUPAC-Name 3-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-1-ol
SMILES CC1=NC=C(N1CCCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ternidazole
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 185.18
Reinheit (%) 97%