Learn More
TerpiMix 3 2500 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326898 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326898 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000654IP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Fenchone∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(cis + trans)-Nerolidol∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣Delta-3-Carene∣delta-Valerolactam∣Farnesol (Mixture of Isomers)∣Geraniol∣Geranyl Acetate∣Guaiol∣Limonene∣Nootkatone∣Phytane∣Phytol (cis/trans mixture)∣Squalene∣Valencene
CAS 7787-20-4, 87-44-5, 7212-44-4, 515-69-5, 6753-98-6, 1139-30-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (-)-Fenchone∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(cis + trans)-Nerolidol∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣Delta-3-Carene∣delta-Valerolactam∣Farnesol (Mixture of Isomers)∣Geraniol∣Geranyl Acetate∣Guaiol∣Limonene∣Nootkatone∣Phytane∣Phytol (cis/trans mixture)∣Squalene∣Valencene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isopropanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (-)-Fenchone 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(cis + trans)-Nerolidol 2500 μg/mL∣alpha-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Cedrol 2500 μg/mL∣Delta-3-Carene 2500 μg/mL∣delta-Valerolactam 2500 μg/mL∣Farnesol (Mixture of Isomers) 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Geranyl Acetate 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣Limonene 2500 μg/mL∣Nootkatone 2500 μg/mL∣Phytane 2500 μg/mL∣Phytol (cis/trans mixture) 2500 μg/mL∣Squalene 2500 μg/mL∣Valencene 2500 μg/mL