Learn More
3M™ Nomad™ Terra Entrance Matting 9100
Artikelnummer. 17118740
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17118740 150 x 91,4 cm 1 Stück
17108740 610 x 91,4 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17118740
Marke: 3M™ Nomad™ 7100116718
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A vinyl scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells of high traffic areas. The unbacked, vinyl construction allows dirt and moisture to pass through and get trapped in the well for easy cleanup.
  • Vinyl-Abstreifmatten für Eingangsbereiche mit hoher Begehungsfrequenz
  • Die offene Schlingenstruktur entfernt, hält und verbirgt Schmutz und Nässe für eine einfache Reinigung
  • Die solide Vinylkonstruktion ist rollenbefahrbar
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Vinylbeschichtung
  • Geeignet für extreme Verkehrsbelastung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 150 x 91,4 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für stark frequentierte Bereiche
Modell Nomad™ Terra 9100
Dicke (metrisch) 12 mm
Farbe Grau
Länge (metrisch) 150 cm
Material Vinyl
Breite (metrisch) 91,4 cm