Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8150
Artikelnummer. 17148720
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
152 x 91 cm
610 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17148720 152 x 91 cm 1 Rollen
17178720 610 x 122 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17148720
Marke: 3M™ Nomad™ 7100116692
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
For removing and hiding dirt in heavy traffic areas. Durable vinyl loops scrape, trap, and hide dirt & moisture, minimizing re-tracking into the building. Provides resistance to grease and oil. Backed mat can be used for indoor applications and protects floor surfaces.
  • Vinylschlingen-Abstreifmatten für Eingangsbereiche mit hoher Begehungsfrequenz
  • Die offene Schlingenstruktur entfernt, hält und verbirgt Schmutz und Nässe für eine einfache Reinigung
  • Matten für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich oder in Schächten und Vertiefungen mit hoher Begehungsfrequenz
  • Fett- und ölbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 152 x 91 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für stark frequentierte Bereiche
Dicke (metrisch) 14 mm
Farbe Grau
Länge (metrisch) 152 cm
Material Vinylschlingen
Typ Eingangsmatte
Breite (metrisch) 91 cm