Learn More
Thermo Scientific Chemicals Terrific Broth
Artikelnummer. 11366959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366959 100 g 100 Gramm
11376959 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366959 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H26824.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zusammen mit Glycerin bei der Kultivierung rekombinanter Stämme von Escherichia coli verwendet. Terrific Broth II ist ein reiches Nährmedium für die Vermehrung von E. coli zum Zweck der Stammpflege, des Klonens und der Proteinexpression.
Terrific Broth (TB) is used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli. Terrific Broth II is a rich nutrient media for propagation of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression. It is certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium. Higher cell densities are achieved using Terrific Broth in comparison to traditional LB Broth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Terrific Bouillon ist ein Nährmedium, das hauptsächlich aus Pepton, Hefeextrakt, Glycerin (als Kohlenstoffquelle), Aminosäuren und wasserlöslichen Vitaminen besteht.
Verwendung
• Terrific Bouillon ist ein stark angereichertes Medium, das mit Glycerin zur Bakterienkultivierung verwendet wird, einschließlich Escherichia coli und rekombinanter Stämme.
•Terrific Bouillon Medium wird häufig für die Erhaltung von Bakterienstämmen, für das Klonen und für die Proteinexpression verwendet.
•Es ist ein zertifiziertes Medium für Plasmid- und andere Bakterienkulturen in einem flüssigen Medium.
• Mit diesem Medium wird eine höhere Zelldichte im Vergleich zum herkömmlichen LB-Bouillon erzielt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Verpackungsart Glasflasche
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich