Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth, modifiziert (granuliert)
Artikelnummer. 11306002
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11306002
Marke: Fisher BioReagents™ BP9728500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
  • Anweisungen für die Medienherstellung: 47.6 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Danach 4 ml Glycerin zur Mischung hinzufügen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
  • Höhere Pepton- und Hefekonzentrationen ermöglichen eine höhere Plasmid-Ausbeute
  • Format: Granuliertes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Granulatpulver
Güte Molekulargenetik
Medientyp Terrific Broth (TB)
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 500 g