Learn More
tert-Butanol, ACS Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15695080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
20 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15695080 2 l Glasflasche 2 Liter
15605090 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15665080 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15685080 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15695080 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 3605382L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 23 bis 26 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, ≥99.0 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.775 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 896 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.387
Strukturformel (CH3)3COH
Dampfdruck 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Siedepunkt 81 °C bis 83 °C
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz