Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS-Reagenz, ≥99,7 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15631710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15631710 5 l Poly-Flasche 5 Liter
15621710 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
15601710 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15611710 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15631710 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 194605L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 €
    235.55 € / 5 Liter
    Sparen 63.45 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.7 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material tert.-Butanol
Schmelzpunkt 25 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,775 g/ml bei 25 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt 11 °C (51,8 °F)
Zündpunkt 896 °F
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.387 (Lit.)
Strukturformel (CH3)3COH
Dampfdruck 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Siedepunkt 83 °C
Formelmasse 74,12 g/mol
Reinheit (%) ≥99,7 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol