Learn More
tert-Butanol, TEBOL™, ≥99.3 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15687700 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15687700 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
15677700 1 l Poly-Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15687700 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. B85927500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TEBOL® 99, ≥ 99.3 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 26 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.775 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt 11 °C (51.8 °F)
Zündpunkt 896 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3)3COH
Dampfdruck 31 mmHg (20 °C), 44 mmHg (26 °C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Siedepunkt 83 °C
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.3 %