Learn More
tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocapronsäure, TRC
Artikelnummer. 30331431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331431 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69065510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid
CAS 6404-29-1
Summenformel C11H21NO4
Menge 10 g
Synonym 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
Formelmasse 231.1471