Learn More
tert-Butyl-2,2,2-trichloracetimidat, TRC
Artikelnummer. 30332136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332136 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB807880100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
CAS 98946-18-0
Summenformel C6H10Cl3NO
Menge 100 g
Synonym 2,2,2-Trichloroethanimidic acid tert-butyl ester, O-tert-Butyl trichloroacetimidate, tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-Butyl trichloroacetimidate
InChI-Formel InChI=1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
Molekulargewicht (g/mol) 218.51
Formelmasse 216.9828