Learn More
Tert-Butyl2-Amino-2-Thioxoethylcarbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10443245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10443245 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10051674 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443245 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07925DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89226-13-1
Summenformel C7H14N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.261
MDL-Nummer MFCD09025922
InChI-Schlüssel AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-amino-2-thioxoethyl carbamate, tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-butyl n-carbamothioylmethyl carbamate, tert-butyl n-2-amino-2-sulfanylideneethyl carbamate, carbamic acid, 2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-2-amino-2-thioxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ljf8, n-tert-butoxycarbonylglycinethioamide, tert-butoxycarbonylamino acetothioamide, n-t-butoxycarbonylamino acetothioamide
PubChem CID 5324304
IUPAC-Name Tert-butyl-N-(2-amino-2-sulfanylidenethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 90%