Learn More
tert-Butyl-2-brom-2-methylpropanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate |
| CAS | 23877-12-5 |
| Summenformel | C8H15BrO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-butyl Ester, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid tert-Butyl Ester, 2-Bromoisobutyric Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Bromo-2,2-dimethylacetate, tert-Butyl alpha-bromoisobutyrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-2-brom-2-methylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.11 |
| Formelmasse | 222.0255 |