Learn More
tert-Butyl-(2-Bromthien-3-yl)methylcarbamat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10746925 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10746925 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56642DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate
CAS 910036-94-1
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H14BrNO2S
MDL-Nummer MFCD09025882
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 2-bromothien-3-yl methylcarbamate, tert-butyl n-2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methylcarbamate
InChI-Schlüssel RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(SC=C1)Br
IUPAC-Name Tert-butyl N-[(2-Bromthiophen-3-yl)methyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 292.191
PubChem CID 24229570
Formelmasse 292.2
Reinheit (%) 95%