Learn More
tert-Butyl-2-(diethylphosphono)acetat, TRC
Artikelnummer. 30339269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339269 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6930152.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate
CAS 27784-76-5
Summenformel C10H21O5P
Menge 2.5 g
Synonym ert-Butyl (diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, tert-Butyl 2-(diethylphosphono)acetate, tert-Butyl diethyl phosphonoacetate, (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, 1,1-Dimethylethyl Ester, Phosphonoacetic Acid 1-tert-Butyl Diethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H21O5P/c1-6-13-16(12,14-7-2)8-9(11)15-10(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES O=P(CC(OC(C)(C)C)=O)(OCC)OCC
IUPAC-Name tert-Butyl-2-(diethoxyphosphoryl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 252.24
Formelmasse 252.11