Learn More
Tert-Butyl2-(hHydroxymethyl)-1-Indolincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10505113 250 mg 250 Milligramm
10082782 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505113 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01134CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 172647-87-9
Summenformel C14H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.31
MDL-Nummer MFCD06411549
InChI-Schlüssel JNQNQSCDMKNYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, 1-t-butoxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-boc-2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole, tert-butyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl indolinecarboxylate, tert-butyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2 hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-1h-indole-1-carboxylate
PubChem CID 2794669
IUPAC-Name tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydroindol-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 249.31
Reinheit (%) 97%