Learn More
tert-Butyl-3-aminopropyl(methyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30348441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348441 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB807045250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-Aminopropyl(methyl) Carbamate
CAS 150349-36-3
Summenformel C9H20N2O2
Menge 250 mg
Synonym 2-Methylpropan-2-yl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamic Acid tert-butyl Ester, N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10/h5-7,10H2,1-4H3
SMILES CN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
Formelmasse 188.1525