Learn More
Tert-Butyl3-Brom-2-Furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3629746
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10306474
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08289DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 59862-90-7
Summenformel C9H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.088
MDL-Nummer MFCD11109336
InChI-Schlüssel STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 33589622
IUPAC-Name tert-Butyl-3-bromfuran-2-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 247.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.