Learn More
Tert-Butyl3-Endo-Hydroxy-8-Azabicyclo[3.2.1 ] Oktan-8-Carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396845
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11396845 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10380134 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396845 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC74315DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 143557-91-9
Summenformel C12H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.304
MDL-Nummer MFCD09966165
InChI-Schlüssel SEGZJJSZYOEABC-IDKOKCKLSA-N
PubChem CID 58414652
IUPAC-Name tert-Butyl-(5S)-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 227.3
Reinheit (%) 97%