Learn More
Tert-Butyl3-Oxo-8-Azabicyclo[3.2.1 ] Oktan-8-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10065682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10065682 1 g 1 Gramm
11396885 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10065682 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07066DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 185099-67-6
Summenformel C12H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 225.288
InChI-Schlüssel MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC-Name tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 225.29
Reinheit (%) 97%