Learn More
Tert-Butyl3-Oxo-8-Azabicyclo[3.2.1 ] Oktan-8-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510199
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10065682
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07066DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 185099-67-6
Summenformel C12H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 225.288
InChI-Schlüssel MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC-Name tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 225.29
Reinheit (%) 97%