Learn More
Tert-Butyl3-oxocyclobutanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498648
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62064.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 145549-76-4 | C9H14O3 | 170.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145549-76-4
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.208
MDL-Nummer MFCD12827541
InChI-Schlüssel JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
PubChem CID 10261520
IUPAC-Name tert-Butyl-3-oxocyclobutan-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 170.2
Reinheit (%) 97%