Learn More
tert-Butyl-3-(trifluormethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo-[3.2.1]-oct-3-en-8-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11916671 1 g Glasflasche 1 Gramm
11926671 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 185099-68-7
Summenformel C13H18F3NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 357.35
InChI-Schlüssel CJDKVEWDWXIBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-boc-3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, 8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, 1r,5s-tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate
PubChem CID 22648094
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-(Trifluormethylsulfonyloxy)-8-Azabicyclo[3.2.1]Oct-3-en-8-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1C=C(C2)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 357.35
Reinheit (%) ≥94.0%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder LMS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo¢3.2.1!oct-3-ene-8-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke