Learn More
Glycerin, 99+%, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795711 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795711 2.5 l HDPE-Kunststoffflasche 2.50 Liter
10579570 500 mL HDPE-Kunststoffflasche 500 Milliliter
12656707 1 L HDPE-Kunststoffflasche 1 Liter
12666707 5 L HDPE-Kunststoffflasche 5 Liter
10214580 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10795711 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0650/17
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
C3H8O3, CAS-Nr. 56-81-5, Propantriol, Trihydroxypropan, Glycylalkohol, Glycerin, Glyceritol, Glycerin, Osmoglyn, 1,2,3-Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:17754, nicht bezeichnet, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, Propan-1,2,3-triol, 18 °C, 4722 | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
C3H8O3, CAS-Nummer-56-81-5, Glycerin, Propanetriol, Glycylalkohol, Glycerin, 1,2,3-Trihydroxypropan, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxypropan, Osmoglyn, Glycerin, 1 l, 290 Grad C, CHEBI:17754, Nicht bestimmt, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, Propan-1,2,3-Triol, 18 Grad C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Schmelzpunkt 18 °C
pH 5
Siedepunkt 290 °C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 2.5 l
Dampfdichte 3.17
Formelmasse 92,09g/mol
Dampfdruck 0,003 mbar 50
Physikalische Form Besonders viskose Flüssigkeit