Learn More
tert-Butyl-4-(2-(aminomethyl)-phenyl)-piperazin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085822
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10085822 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10117722 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085822 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30713CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 174855-53-9
Summenformel C16H25N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 291.395
MDL-Nummer MFCD04115066
InChI-Schlüssel UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 4961274
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[2-(Aminomethyl)Phenyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 291.39
Reinheit (%) 97%