Learn More
tert-Butyl-4-(2-chlorethyl)-piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10371140 1 g Glasflasche 1 Gramm
10461250 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10371140
Marke: Thermo Scientific Acros 438240010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208167-83-3
Summenformel C11H21ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 248.76
InChI-Schlüssel MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(2-Chlorethyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
Schmelzpunkt 62.9°C to 64.7°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 248.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.