Learn More
tert-Butyl-4-(2-formylphenyl)-piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10461503 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10210085 5 g Amber Glass Bottle 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461503 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30704DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 174855-57-3
Summenformel C16H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.363
MDL-Nummer MFCD05864664
InChI-Schlüssel FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(2-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 290.36