Learn More
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)-piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510392
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10780364
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30414CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 361345-40-6
Summenformel C16H25N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 291.395
InChI-Schlüssel VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
PubChem CID 7127799
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[(3-Aminophenyl)Methyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 291.39
Reinheit (%) 97%