Learn More
tert-Butyl-4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10164642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10164642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10164642 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30404DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 850375-08-5
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H24N2O3
MDL-Nummer MFCD06658977
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-formylbenzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-3-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-formylbenzyl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-3-formylbenzyl piperazine, 3-1-piperidinyl benzaldehyde, n4-boc protected, 1-3-formyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid t, 3-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected
InChI-Schlüssel YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[(3-Formylphenyl)Methyl]Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 304.39
PubChem CID 2795522
Formelmasse 304.39
Reinheit (%) 97%