Learn More
tert-Butyl-4-(3-Hydroxypropyl)piperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30331063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331063 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB694715100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 156185-63-6
Summenformel C13H25NO3
Menge 100 mg
Synonym tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, Boc-4-Piperidinepropanol, 1-N-Boc-4-(3'-propanol)piperidine
InChI-Formel InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-6-11(7-9-14)5-4-10-15/h11,15H,4-10H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCCO)CC1
IUPAC-Name tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 243.34
Formelmasse 243.1834