Learn More
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)-tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10692653 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10325352 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10492824 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692653 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08457CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 156185-63-6
Summenformel C13H25NO3
Molekulargewicht (g/mol) 243.347
InChI-Schlüssel OXPWHPCCUXESFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 3-1-boc-4-piperidyl-1-propanol, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperdine, 3-n-boc-piperidin-4-yl propanol, boc-4-piperidinepropanol, 4-3-hydroxypropyl piperidine, n-boc protected, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperidine, 4-3-hydroxy-propyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidinecarboxylate
PubChem CID 2800739
IUPAC-Name tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 243.34
Reinheit (%) 95%