Learn More
tert-Butyl4-[4-(aminomethyl)-phenyl]-tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 291.39 |
| Reinheit (%) | 90% |