Learn More
tert-Butyl-4-(4-brombenzyloxy)-piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11376855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10317744 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376855 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67910DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-10-7
Summenformel C17H24BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 370.287
MDL-Nummer MFCD09879975
InChI-Schlüssel HGSFDBSIEHXEQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-bromobenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromobenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromophenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 4-4-bromobenzyloxy piperidine
PubChem CID 24229758
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[(4-Bromphenyl)Methoxy]Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 370.28
Reinheit (%) 97%