Learn More
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10619764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10619764 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10619764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30016DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 186650-98-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C16H21N3O2
MDL-Nummer MFCD03791198
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-cyanophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-cyanophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-piperazin-4-yl benzonitrile,n1-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-cyanophenyl piperazine, t-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-cyano-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-Schlüssel WIBWVYVIBJOVIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Cyanophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 287.363
PubChem CID 2795512
Formelmasse 287.36
Reinheit (%) 97%