Learn More
Tert-Butyl4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-carboxylat, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 160296-40-2 |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C17H22FNO3 |
| MDL-Nummer | MFCD04114990 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | tert-butyl 4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-fluorobenzoyl piperidine, 1-boc-4-4-fluoro-benzoyl-piperidine, 4-4-fluoro-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-fluorophenyl carbonyl piperidine-1-carboxylate, bio-farma bf002994, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxycarbonylpiperidine, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxylcarbonylpiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-fluorobenzoyl piperidine |
| InChI-Schlüssel | ARCRECZRQVSYIP-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |