Learn More
tert-Butyl-4-[4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10505963 250 mg 250 Milligramm
10341563 1 g 1 Gramm
10285714 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505963 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31009CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 864068-79-1
Summenformel C14H22N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 298.401
InChI-Schlüssel RDZWXODJIWMJPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 4-4-hydroxymethyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164573
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(Hydroxymethyl)-1,3-Thiazol-2-yl]-Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1, 3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 298.4
Reinheit (%) 95%