Learn More
tert-Butyl4-[4-(hydroxymethyl)-phenyl]-tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729773
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10729773 250 mg 250 Milligramm
10289722 1 g 1 Gramm
10602485 5 g 5 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10729773
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 158985-37-6
Summenformel C16H24N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 292.379
MDL-Nummer MFCD06411543
InChI-Schlüssel PXKYXTXYWJKTSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzylalcohol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazine benzyl alcohol, pubchem11318, buttpark 98\06-99, 4-1-boc-piperazin-4-yl phenylmethanol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzyl alcohol
PubChem CID 2795510
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(Hydroxymethyl)Phenyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 292.38
Reinheit (%) 97%