missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butyl4-[4-(hydroxymethyl)-phenyl]-tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3111167
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10729773 250 mg 250 Milligramm
10289722 1 g 1 Gramm
10602485 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10729773

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30009CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Chemische Identifikatoren

CAS 158985-37-6
Summenformel C16H24N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 292.379
MDL-Nummer MFCD06411543
InChI-Schlüssel PXKYXTXYWJKTSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzylalcohol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazine benzyl alcohol, pubchem11318, buttpark 98\06-99, 4-1-boc-piperazin-4-yl phenylmethanol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzyl alcohol
PubChem CID 2795510
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(Hydroxymethyl)Phenyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 292.38
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.