Learn More
tert-Butyl-4-{4-[(methylamino)-methyl]-phenyl}-piperazin-1-carboxylat, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 305.42 |
| Reinheit (%) | 90% |